Kluczowe dokumenty
SAB4700494
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD62L-FITC antibody produced in mouse
clone DREG56, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-L-selectin, Anti-SELL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
DREG56, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SELL(6402)
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody DREG56 recognizes CD62L / L-selectin, a 65-76 kDa cell surface protein, expressed by neutrophils, monocytes, and subsets of T, B, and NK cells, that interacts with specific carbohydrates exposed on activated endothelial cells.
Immunogen
PMA-activated human peripheral blood leukocytes
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wenwei Tu et al.
Journal of virology, 84(13), 6527-6535 (2010-04-23)
While few children and young adults have cross-protective antibodies to the pandemic H1N1 2009 (pdmH1N1) virus, the illness remains mild. The biological reasons for these epidemiological observations are unclear. In this study, we demonstrate that the bulk memory cytotoxic T