Key Documents
SAB4700490
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD62L-APC antibody produced in mouse
clone LT-TD180, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-L-selectin, Anti-SELL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LT-TD180, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SELL(6402)
Opis ogólny
The antibody LT-TD180 reacts with CD62L (L-selectin), a 74-95 kDa single chain type I glycoprotein expressed on most peripheral blood B lymphocytes, T lymphocytes, monocytes and granulocytes; it is also present on a subset of NK cells and certain hematopoietic malignant cells.
Immunogen
Peripheral blood leukocytes
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 10 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (1 mL) is sufficient for 100 tests.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sabrina Kuttruff et al.
Blood, 113(2), 358-369 (2008-10-17)
NKp80, an activating homodimeric C-type lectin-like receptor (CTLR), is expressed on essentially all human natural killer (NK) cells and stimulates their cytotoxicity and cytokine release. Recently, we demonstrated that the ligand for NKp80 is the myeloid-specific CTLR activation-induced C-type lectin