Kluczowe dokumenty
SAB4700430
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD46-Biotin antibody produced in mouse
clone MEM-258, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Membrane Cofactor Protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-258, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
bovine, human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD46(4179)
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-258 rozpoznaje epitop w domenie SCR4 (błonowo-proksymalnej SCR) CD46 (białko kofaktora błonowego). CD46 jest 56-66 kDa dimerycznym białkiem transmembranowym ulegającym ekspresji na limfocytach T i B, płytkach krwi, monocytach, granulocytach, komórkach śródbłonka, komórkach nabłonka i fibroblastach; jest ujemny na erytrocytach.
Immunogen
Linia ludzkich komórek T HPB-ALL
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze wynosi 1:1000. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christoph Fleischli et al.
Journal of virology, 79(15), 10013-10022 (2005-07-15)
The human regulator of complement activation membrane cofactor protein (CD46) has recently been identified as an attachment receptor for most species B adenoviruses (Ads), including Ad type 3 (Ad3), Ad11, and Ad35, as well as species D Ad37. To characterize