SAB4700371
Monoclonal Anti-CD41-Biotin antibody produced in mouse
clone MEM-06, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ITGA2B-Biotin, Anti-Platelet GPIIb
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-06, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGA2B(3674)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie