Kluczowe dokumenty
SAB4700337
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD50-Biotin antibody produced in mouse
clone MEM-171, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ICAM3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-171, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ICAM3(3385)
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-171 rozpoznaje epitop w domenie D2 CD50 (ICAM-3), białko błonowe typu I o masie 120-130 kDa (rodzina supergenu immunoglobulin) ulegające ekspresji na leukocytach, komórkach śródbłonka i komórkach Langerhansa; jest ujemne na płytkach krwi i erytrocytach.
Immunogen
Granulocyty ludzkie
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze wynosi 1:500. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael Linnebacher et al.
Journal of biomedicine & biotechnology, 2010, 841451-841451 (2010-03-27)
Microsatellite instability (MSI-H) induced by defects of the DNA mismatch repair system results in insertion or deletion of single nucleotides at short repetitive DNA sequences. About 15% of sporadic and approximately 90% of hereditary nonpolyposis colorectal cancers display MSI-H. When