Kluczowe dokumenty
SAB4700251
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD55-FITC antibody produced in mouse
clone MEM-118, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DAF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-118, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
nonhuman primates, human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgM
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD55(1604)
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-118 rozpoznaje epitop w domenie SCR4 CD55 (czynnik przyspieszający rozpad, DAF), jednołańcuchowej glikoproteiny o masie 60-70 kDa zakotwiczonej w glikozylofosfatydyloinozytolu (GPI). CD55 ulega szerokiej ekspresji na komórkach krwiotwórczych i wielu komórkach niehematopoetycznych; jest słabo obecny na komórkach NK.
Immunogen
Linia ludzkich komórek T HPB-ALL
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej Tris (TBS) zawierającej 15 mM azydek sodu i 0,2% (w/v) wysokiej jakości BSA bez proteazy jako środek stabilizujący.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)