SAB4700100
Monoclonal Anti-CD14-FITC antibody produced in mouse
clone MEM-15, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-LPS-receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-15, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
nonhuman primates, human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD14(929)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
CD14 (cluster of differentiation 14) jest antygenem różnicowania mielomonocytów, kodowanym przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 5q23-31. Jest on głównie wyrażany przez monocyty, makrofagi i aktywowane granulocyty.
Immunogen
Surowa mieszanina ludzkich białek moczowych wytrącona siarczanem amonu z moczu pacjenta cierpiącego na białkomocz
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Działania biochem./fizjol.
CD14 (cluster of differentiation 14) służy jako ważny receptor bakteryjnego lipopolisacharydu (LPS). Kompleks CD14 i LPs oddziałuje z receptorem toll-podobnym 4 i zwiększa ekspresję mediatorów stanu zapalnego, w tym czynnika martwicy nowotworów (TNF) i interleukiny (IL)-1, poprzez kinazę białkową aktywowaną mitogenem p38 i szlak czynnika jądrowego B. Mutacja genu jest związana z rozwojem białaczek szpikowych. Mutacja w tym genie jest związana z rozwojem białaczek szpikowych i uogólnionego przewlekłego zapalenia przyzębia (GCP).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Sakshi Mehta et al.
International immunopharmacology, 84, 106561-106561 (2020-05-14)
Smoking is known to have detrimental effects on cardiovascular system. However, the potential molecular basis of smoking-induced atherosclerosis remains unclear. NLRP3 inflammasome is implicated in perpetuation of inflammatory response in atherosclerosis. Therefore, we aimed to explore the cytotoxic effects of
Synergistic contribution of CD14 and HLA loci
in the susceptibility to Buerger disease
Chen Z
Human Genetics, 122, 367-372 (2007)
The CD14 monocyte differentiation antigen maps to a region encoding growth factors and receptors.
Goyert SM
Science, 239, 497-500 (1988)
Cytogenetic and molecular delineation of the smallest commonly
deleted region of chromosome 5 in malignant myeloid diseases
Le Beau MM
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 90, 5484-5488 (1993)
Dilshi Ishaan et al.
Genetic testing and molecular biomarkers, 21(9), 560-564 (2017-08-23)
The genetic variation in the CD14 rs2569190 promoter region contributes to the susceptibility of developing periodontitis. Since, CD14 gene polymorphism studies among various ethnic populations have produced conflicting results, the present study was designed to unearth the association between the