SAB4700079
Monoclonal Anti-CD7 antibody produced in mouse
clone MEM-186, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-GP40
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-186, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... CD7(924)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie