SAB4700031
Monoclonal Anti-CD1A-PE antibody produced in mouse
clone HI149, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HI149, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD1A(909)
Opis ogólny
Cząsteczka CD1a jest białkiem prezentującym lipidy, które ulega wysokiej ekspresji na komórkach Langerhansa. Należy do rodziny białek CD1 i jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 1.
Przeciwciało HI149 reaguje z CD1a (T6), polipeptydem 49 KDa związanym z beta2-mikroglobuliną wyrażaną na tymocytach korowych (silnie), komórkach Langerhansa, komórkach dendrytycznych oraz niektórych białaczkach i chłoniakach z komórek T. Przeciwciało nie reaguje z limfocytami T i B krwi obwodowej, monocytami, granulocytami, płytkami krwi i erytrocytami.
Immunogen
Ludzkie tymocyty
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Działania biochem./fizjol.
CD1a działa jako potencjalny cel leczenia chorób zapalnych skóry. Kodowane białko funkcjonuje jako fenotypowy marker ludzkich naskórkowych komórek Langerhansa (LC). CD1a pośredniczy w prezentacji lipidów w celu wywołania aktywacji komórek T, co skutkuje produkcją interleukiny-22 (IL-22), IL-13 i interferonu (IFN)γ.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
HLA class I molecules are associated with CD1a heavy chains on
normal human thymus cells
Amiot M
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 85, 4451-4454 (1988)
CD1a on Langerhans cells controls inflammatory skin disease.
Kim JH
Nature Immunology, 17, 1159-1166 (2016)
Immunological profiling of patients with ulcerative colitis leads to identification of two inflammatory conditions and CD1a as a disease marker
Fohlinger M
Journal of Translational Medicine, 14, 310-310 (2016)
Catherine E Angel et al.
International immunology, 19(11), 1271-1279 (2007-09-07)
We recently demonstrated that three antigen-presenting cell (APC) subsets exist in the healthy human dermis, CD14(+) and CD1a(+) dermal APCs and migratory dermal Langerhans cells. Here, we extend these findings by defining CD208 as an exclusive marker of migratory dermal