Kluczowe dokumenty
SAB4504751
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-BCL2 (pSer70) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 26 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer70)
informacje o genach
human ... BCL2(596)
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego BCL2 wokół miejsca fosforylacji Ser70.
Zakres immunogenu: 36-85
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nadine Landolina et al.
Pharmacological research, 158, 104682-104682 (2020-02-09)
Advanced systemic mastocytosis is a rare and still untreatable disease. Blocking antibodies against inhibitory receptors, also known as "immune checkpoints", have revolutionized anti-cancer treatment. Inhibitory receptors are expressed not only on normal immune cells, including mast cells but also on
Hanying Wang et al.
Environmental toxicology, 32(3), 1065-1078 (2016-06-30)
Our previous studies have described the toxic effects of microcystin-LR (MC-LR) in various normal cell lines and human hepatoma SMMC-7721 cells, but the specific effects of MC-LR in other types of cancer cells with respect to protein phosphatase 2A (PP2A)
Zhongxin Zhu et al.
Journal of cellular physiology, 233(2), 924-935 (2017-04-04)
Binge drinking is associated with increased cardiac autophagy, and often triggers heart injury. Given the essential role of autophagy in various cardiac diseases, this study was designed to investigate the role of autophagy in ethanol-induced cardiac injury and the underlying
Shariful Islam et al.
Molecular cancer therapeutics, 16(10), 2083-2093 (2017-06-16)
Double hit (DH) or double expressor (DE) diffuse large B-cell lymphomas (DLBCL) are aggressive non-Hodgkin's lymphomas (NHL) with translocations and/or overexpressions of
Xiaoming Wang et al.
OncoTargets and therapy, 13, 9543-9558 (2020-10-17)
Bladder cancer (BC) is a common malignancy worldwide that accounts for 3% of global cancer diagnoses. Chemotherapy resistance limits the therapeutic effect of chemotherapeutic agents in patients with BC. Prolyl 4-hydroxylase, beta polypeptide (P4HB) is an endoplasmic reticulum (ER) chaperone