Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Key Documents
SAB4504726
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-RFWD2 (pSer387) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 80 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer387)
informacje o genach
human ... RFWD2(64326)
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human RFWD2 around the phosphorylation site of Ser387.
Immunogen Range: 353-402
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jie Xiao et al.
Biochemical and biophysical research communications, 486(4), 1062-1068 (2017-04-05)
It was reported that Src-mediated and RTK-dependent accumulation of key transcription factor, ETV4, which played an important role in the migration of embryonic cells and tumor cells, were regulated by their common downstream MAPK molecules. However, the detailed mechanism was