Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
SAB4504605
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-AXL (pTyr698) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ARK, Anty-JTK11, Anty-Tyro7, Anty-UFO
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 97 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr698)
informacje o genach
human ... AXL(558)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
AXL (receptorowa kinaza tyrozynowa) jest również określana jako Ark, UFO lub Tyro7. Gen ten ulega nadekspresji w tkankach raka trzustki. AXL należy do rodziny receptorowych kinaz tyrozynowych. Jest uzyskiwany jako gen transformujący z ludzkich komórek białaczkowych. AXL jest mapowany na ludzki chromosom 19q13.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego AXL wokół miejsca fosforylacji Tyr691.
Zakres immunogenu: 657-706
Działania biochem./fizjol.
AXL (receptorowa kinaza tyrozynowa) kontroluje wrodzone odpowiedzi immunologiczne. Bierze udział w transformacji komórkowej i progresji nowotworu. Nadekspresja AXL charakteryzuje się większą podatnością na przerzuty do węzłów chłonnych.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Julia Onken et al.
Oncotarget, 8(31), 50403-50414 (2017-09-09)
Receptor tyrosine kinase AXL (RTK-AXL) is regarded as a suitable target in glioblastoma (GBM) therapy. Since AXL kinase inhibitors are about to get approval for clinical use, patients with a potential benefit from therapy targeting AXL need to be identified.
Victoria H Cruz et al.
JCI insight, 5 (2019-04-03)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDA) is characterized by an activating mutation in KRAS. Direct inhibition of KRAS through pharmacological means remains a challenge; however, targeting key KRAS effectors has therapeutic potential. We investigated the contribution of TANK-binding kinase 1 (TBK1), a
Ryu Kanzaki et al.
Scientific reports, 7(1), 10613-10613 (2017-09-08)
Alterations to the tumor stromal microenvironment induced by chemotherapy could influence the behavior of cancer cells. In the tumor stromal microenvironment, cancer-associated fibroblasts (CAFs) play an important role. Because the receptor tyrosine kinase Axl and its ligand Gas6 could be
Masamichi Sato et al.
Immunobiology, 223(1), 94-100 (2017-10-17)
The transcription factor MafB is involved in cellular differentiation and phagocytosis in macrophages. Macrophages phagocytose apoptotic cells in vivo; this process, which is known as efferocytosis, requires Axl receptor tyrosine kinase (Axl) activity. However, the association between MafB and efferocytosis
Axl mediates ZIKA virus entry in human glial cells and modulates innate immune responses.
Meertens L, et al.
Cell Reports, 18(2), 324-333 (2017)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4504605-100UG4061832526966