Kluczowe dokumenty
SAB4504375
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-CREB (pSer133) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anty-CREB, Anty-CREB-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer133)
informacje o genach
human ... CREB1(1385)
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego CREB wokół miejsca fosforylacji Ser133.
Zakres immunogenu: 100-149
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jianchang Li et al.
Archives of medical science : AMS, 16(5), 1176-1188 (2019-06-14)
Uveal melanoma is known as a frequent intraocular tumor, with high metastasis and poor prognosis. Mitogen- and stress-activated protein kinase 1 (MSK1) is a serine/threonine kinase that has been reported to be associated with tumor progression in several types of
Jing Guo et al.
International journal of clinical and experimental medicine, 7(5), 1297-1306 (2014-07-06)
The mechanisms underlying the pathogenesis of intractable epilepsy (IE) are still unclear. This study aimed to investigate the role of phosphorylation of Cyclase Response Element Binding Protein (p-CREB)/microRNA-132 (miR-132) signal pathway in the epileptogenesis. Temporal lobe epilepsy (TLE) was induced
Seiko Yasuda et al.
Cellular and molecular neurobiology, 34(8), 1199-1208 (2014-08-27)
Depression-like behavior is often complicated by chronic pain. Antidepressants including imipramine (IMI) are widely used to treat chronic pain, but the mechanisms are not fully understood. Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) is a neuromodulator that reduces depression by regulating synaptic transmission.
Miaojun Lai et al.
The international journal of neuropsychopharmacology, 17(9), 1397-1407 (2014-05-17)
Inhibition of phosphodiesterase-4 (PDE4), an enzyme that specifically hydrolyzes cyclic adenosine monophosphate (cAMP) increases intracellular cAMP/cAMP-response element binding protein (CREB) signaling. Activation of this signaling is considered as an important compensatory response that decreases motivational properties of drugs of abuse.
Ludmila Gaspar et al.
The European journal of neuroscience, 40(1), 2206-2215 (2014-06-06)
Various lines of evidence suggest a mechanistic role for altered cAMP-CREB (cAMP response element - binding protein) signaling in depressive and affective disorders. However, the establishment and validation of human inter-individual differences in this and other major signaling pathways has
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4504375-100UG4061832525495