Kluczowe dokumenty
SAB4504298
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-ARHGDIA (pSer174) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA
IHC
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human, mouse, rat
citations:
1
metody:
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 23 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer174)
informacje o genach
human ... ARHGDIA(396)
Powiązane kategorie
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human ARHGDIA around the phosphorylation site of Ser174.
Immunogen Range: 140-189
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hee Jun Cho et al.
Cancer letters, 417, 141-151 (2018-01-09)
Rho GTPases control a wide range of cellular processes, and their deregulation is associated with promotion of an aggressive and metastatic tumor phenotype in human cancers. Rho guanine nucleotide dissociation inhibitor 1 (RhoGDI1) plays a key role in regulating the