Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
SAB4504074
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Adrenergic Receptor B2 (pSer355+Ser356) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 46 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer355)
informacje o genach
human ... ADRB2(154)
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego receptora adrenergicznego B2 wokół miejsca fosforylacji Ser355 i Ser356.
Zakres immunogenu: 331-380
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fengjiao Sun et al.
Journal of ethnopharmacology, 235, 375-384 (2019-02-10)
Either Aconite Lateralis Radix Praeparata (Fuzi) or Pinelliae Rhizoma (Banxia) exerts anti-inflammatory activity and their combination has long been used in China for treating cardiovascular diseases. However, combination of two drugs is controversially prohibited in clinical prescriptions because it serves
Fengjiao Sun et al.
International journal of molecular medicine, 41(5), 2493-2504 (2018-02-03)
Right ventricular (RV) remodeling coupled with extensive apoptosis in response to unrestrained biomechanical stress may lead to RV failure (RVF), which is the immediate cause of death in the majority of patients with pulmonary arterial hypertension (PAH). Overexpression of β2‑adrenergic