Merck
Wszystkie zdjęcia(14)
Kluczowe dokumenty
SAB4504034
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-LKB1 (pSer428) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 48 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer428)
informacje o genach
human ... STK11(6794)
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego LKB1 wokół miejsca fosforylacji Ser428.
Zakres immunogenu: 384-433
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yi Zeng et al.
Biochemical pharmacology, 175, 113927-113927 (2020-03-29)
Dihydromyricetin (DMY) is the most abundant flavonoid in Ampelopsis grossedentata possessing many pharmacological activities. But less is known about its protective effect against nonalcoholic steatohepatitis (NASH) in the context of metabolic syndrome. The present study is aimed to evaluate the
Jie Li et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 541260-541260 (2020-10-13)
A new direction for the treatment of skeletal myopathies, which are mainly caused by abnormal mitochondrial metabolism, is the application of drugs and active substances to relieve oxidative stress in mitochondria. Phloretin, a dihydrochalcone active substance widely present in succulent
Hong-Xu Yang et al.
Biomolecules & therapeutics, 28(4), 320-327 (2020-04-07)
In current study, we aimed to investigate whether the gentiopicroside (GPS) derived from Gentiana manshurica Kitagawa could block the progression of alcoholic hepatic steatosis to fibrosis induced by chronic ethanol intake. C57BL/6 mice were fed an ethanol- containing Lieber-DeCarli diet
Ling Lin et al.
Food & function, 11(2), 1798-1809 (2020-02-15)
l-Theanine is an important component found in tea and has positive effects on nutrient absorption and transport. However, whether l-theanine can regulate glucose, lipid, and protein metabolism remains unknown. This study aims to investigate the effects of l-theanine on glucose
Meng Xu et al.
The Journal of nutritional biochemistry, 84, 108462-108462 (2020-08-02)
Transformation of skeletal muscle fiber type from fast twitch to slow twitch has significances for sustained contractile and stretchable events, energy homeostasis and antifatigue ability. However, the regulation of skeletal muscle fiber type transformation through nutritional intervention is still not