Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB4503938
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-MEF2D (pSer444) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 55 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer444)
informacje o genach
human ... MEF2D(4209)
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human MEF2D around the phosphorylation site of Ser444.
Immunogen Range: 410-459
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rongni He et al.
Frontiers in aging neuroscience, 10, 162-162 (2018-06-19)
Parkinson's disease (PD) is one of the most affected neurodegenerative diseases in the world. Deregulation of cyclin-dependent kinase 5 (Cdk5) is believed to play an important role in neurodegenerative diseases including PD. p25 is a cleavage peptide of p35, a
Qi-Shan Zhang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 12(4), 2594-2598 (2016-10-05)
The present study aimed to investigate the protective effect of a modified p5 peptide, TFP5, on 1-methyl-4-phenyl pyridine ion (MPP