Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB4503912
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-ETS1 (pThr38) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 50 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr38)
informacje o genach
human ... ETS1(2113)
Opis ogólny
ETS1 (E26 transformation specific sequence 1) jest protoonkogenem. Jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych ETS. ETS1 zwykle ulega ekspresji w komórkach limfoidalnych. Gen ten jest mapowany na ludzki chromosom 11q24.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego ETS1 wokół miejsca fosforylacji Thr38.
Zakres immunogenu: 11-60
Działania biochem./fizjol.
ETS1 (E26 transformation specific sequence 1) uczestniczy w progresji ESCC (raka płaskonabłonkowego przełyku), w której pośredniczy Pol ι. Gen ten kontroluje inwazję komórek nowotworowych, przerzuty i EMT (przejście nabłonkowe do mezenchymalnego). ETS1 odgrywa również ważną rolę w rozwoju, funkcjonowaniu, apoptozie i zapaleniu limfocytów.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Submicroscopic deletions of 11q24-25 in individuals without Jacobsen syndrome: re-examination of the critical region by high-resolution array-CGH
Tyson C, et al.
Molecular Cytogenetics (2008)
Association of E26 Transformation Specific Sequence 1 Variants with Rheumatoid Arthritis in Chinese Han Population
Chen L, et al.
PLoS ONE, 10(8) (2015)
Phosphorylation of ETS-1 is a critical event in DNA polymerase iota-induced invasion and metastasis of esophageal squamous cell carcinoma
He C, et al.
Cancer Science, 108(12), 2503-2510 (2017)