Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB4503878
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-HDAC5 (pSer259) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 121 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer259)
informacje o genach
human ... HDAC5(10014)
Powiązane kategorie
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego HDAC5 wokół miejsca fosforylacji Ser259.
Zakres immunogenu: 225-274
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Paulina Pietruczuk et al.
Journal of cellular physiology, 234(10), 17337-17350 (2019-02-23)
Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) mediates the generation of reactive oxygen species (ROS) and the activation of growth promoting signaling pathways. Histone deacetylases (HDACs) regulate gene transcription by deacetylating lysine residues in histone and nonhistone proteins and a heightened HDAC activation
Paulina Pietruczuk et al.
Journal of cellular physiology, 234(10), 17337-17350 (2019-02-23)
Insulin-like growth factor 1 (IGF-1) mediates the generation of reactive oxygen species (ROS) and the activation of growth promoting signaling pathways. Histone deacetylases (HDACs) regulate gene transcription by deacetylating lysine residues in histone and nonhistone proteins and a heightened HDAC activation