Kluczowe dokumenty
SAB4503865
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Opioid Receptor-δ (pSer363) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 40 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer363)
informacje o genach
human ... OPRD1(4985)
Opis ogólny
OPRD1 (receptor opioidowy δ 1) koduje receptor sprzężony z białkiem G. Znajduje się na ludzkim chromosomie 1p35.3. Ulega obfitej ekspresji w tkankach obwodowych.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego receptora opioidowego delta wokół miejsca fosforylacji Ser363.
Zakres immunogenu: 323-372
Działania biochem./fizjol.
OPRD1 (receptor opioidowy δ 1) charakteryzuje się funkcjami poznawczymi i zachowaniem zależnym od nastroju. Wiadomo, że receptor δ-opioidowy (DOR) jest zaangażowany w progresję i rozwój określonych nowotworów złośliwych. Ze względu na nadekspresję w raku piersi, OPRD1 może służyć jako nowy marker terapeutyczny.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elevated OPRD1 promoter methylation in Alzheimer's disease patients
Ji H, et al.
PLoS ONE, 12(3) (2017)
Molecular Pharmacology of ?-Opioid Receptors
Gendron L, et al.
Pharmacological Reviews, 115(6), 1363-1381 (2016)