Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB4503861
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Csk (pSer364) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 50 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer364)
informacje o genach
human ... CSK(1445)
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Csk around the phosphorylation site of Ser364.
Immunogen Range: 330-379
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hui-Chen Wang et al.
European journal of nutrition, 59(6), 2333-2344 (2019-09-11)
We previously demonstrated that progesterone (P4) interacted with folic acid (FA) and abolished the FA-reduced endothelial cell proliferation and migration. These findings led us to investigate whether FA can interfere with the P4-promoted breast cancer cell proliferation and migration. We
Rinki Kumar et al.
Scientific reports, 6, 30490-30490 (2016-07-28)
We screened a siRNA library targeting human tyrosine kinases in Huh-7 cells and identified c-terminal Src kinase (Csk) as one of the kinases involved in dengue virus replication. Knock-down of Csk expression by siRNAs or inhibition of Csk by an