Key Documents
SAB4503731
Sigma-Aldrich
Anti-p55CDC antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CC20, Cell division cycle protein 20 homolog, p55CDC
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 54 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDC20(991)
Opis ogólny
Anti-p55CDC Antibody detects endogenous levels of total p55CDC protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human p55CDC.
Immunogen Range: 81-130
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Patrícia M A Silva et al.
FEBS letters, 588(17), 3265-3273 (2014-07-30)
A predominant mechanism of spindle assembly checkpoint (SAC) silencing is dynein-mediated transport of certain kinetochore proteins along microtubules. There are still conflicting data as to which SAC proteins are dynein cargoes. Using two ATP reduction assays, we found that the