Kluczowe dokumenty
SAB4503685
Sigma-Aldrich
Anti-CEP135 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Centrosomal protein 4, Centrosomal protein of 135 kDa, Cep135
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 133 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CP135(9662)
Opis ogólny
Cep135 (białko centrosomalne 135) jest białkiem typu cartwheel. Ma domenę cewki zwijanej i konserwowane regiony odpowiednio w pobliżu N-końca i C-końca. Jest mapowane na ludzki chromosom 4q12.
Przeciwciało anty-CEP135 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka CEP135.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego CEP135.
Zakres immunogenu: 1081-1130
Zastosowanie
Przeciwciało anty-CEP135, C-Terminal zostało użyte w barwieniu immunofluorescencyjnym.
Działania biochem./fizjol.
Mutacja w Cep135 (białko centrosomalne 135) powoduje pierwotną mikrocefalię. Indukuje montaż i stabilność centrioli. CEP135 pomaga utrzymać strukturę i organizację mikrotubul. Białko to odgrywa główną rolę w biogenezie centrioli.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Short CEP135 Splice Isoform Controls Centriole Duplication
Dahl KD, et al.
Current Biology, 25(19), 2591-2596 (2015)
A novel splice site mutation in CEP135 is associated with primary microcephaly in a Pakistani family
Farooq M, et al.
Journal of Human Genetics, 61(3), 271-273 (2016)
A truncating mutation of CEP135 causes primary microcephaly and disturbed centrosomal function
Hussain MS, et al.
American Journal of Human Genetics, 90(5), 871-878 (2012)
Control of apico-basal epithelial polarity by the microtubule minus-end-binding protein CAMSAP3 and spectraplakin ACF7
Noordstra I, et al.
Journal of Cell Science, 129(22), 4278-4288 (2016)
Cillian R King et al.
Scientific reports, 9(1), 8179-8179 (2019-06-05)
Neuronal primary cilia are signaling organelles with crucial roles in brain development and disease. Cilia structure is decisive for their signaling capacities but the mechanisms regulating it are poorly understood. We identify Fbxo41 as a novel Skp1/Cullin1/F-box (SCF) E3-ligase complex