Kluczowe dokumenty
SAB4503585
Sigma-Aldrich
Anti-CD5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
LEU1, Lymphocyte antigen CD5, Lymphocyte glycoprotein Ly-1, Lymphocyte glycoprotein T1/Leu-1, Lyt-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 54 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD5(921)
Opis ogólny
Anti-CD5 Antibody detects endogenous levels of total CD5 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human CD5.
Immunogen Range: 421-470
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marc Seifert et al.
The Journal of experimental medicine, 209(12), 2183-2198 (2012-10-24)
The cellular origin of chronic lymphocytic leukemia (CLL) is still debated, although this information is critical to understanding its pathogenesis. Transcriptome analyses of CLL and the main normal B cell subsets from human blood and spleen revealed that immunoglobulin variable
Daiki Mori et al.
The Journal of experimental medicine, 218(2) (2020-10-31)
To determine the respective contribution of the LAT transmembrane adaptor and CD5 and CD6 transmembrane receptors to early TCR signal propagation, diversification, and termination, we describe a CRISPR/Cas9-based platform that uses primary mouse T cells and permits establishment of the