Kluczowe dokumenty
SAB4503488
Sigma-Aldrich
Anti-CCKAR antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CCK-A receptor, CCK-AR, CCK1-R, Cholecystokinin receptor type A, Cholecystokinin-1 receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human, rat, mouse
citations:
1
metody:
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 47 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCKAR(886)
Opis ogólny
Anti-CCKAR Antibody detects endogenous levels of total CCKAR protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human CCKAR.
Immunogen Range: 215-264
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuchuan Zhou et al.
Reproduction (Cambridge, England), 150(4), 257-268 (2015-07-16)
Cholecystokinin (CCK), a peptide hormone and a neurotransmitter, was detected in mature sperm two decades ago. However, the exact role of CCK and the types of CCK receptors (now termed CCK1 and CCK2) in sperm have not been identified. Here