Kluczowe dokumenty
SAB4503476
Sigma-Aldrich
Anti-EPHB6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
EPB6, Ephrin type-B receptor 6 precursor, HEP, Tyrosine-protein kinase-defective receptor EPH-6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA
IF
IHC
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
mouse, human, rat
citations:
2
metody:
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 109 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EPHB6(2051)
Opis ogólny
Anti-EPHB6 Antibody detects endogenous levels of total EPHB6 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human EPHB6.
Immunogen Range: 861-910
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Silvia Mateo-Lozano et al.
Scientific reports, 7, 43702-43702 (2017-03-07)
Although deregulation of EPHB signaling has been shown to be an important step in colorectal tumorigenesis, the role of EPHB6 in this process has not been investigated. We found here that manipulation of EPHB6 levels in colon cancer cell lines
Beatriz Garcia-Diaz et al.
Acta neuropathologica, 138(3), 457-476 (2019-04-24)
Schwann cells (SC) enter the central nervous system (CNS) in pathophysiological conditions. However, how SC invade the CNS to remyelinate central axons remains undetermined. We studied SC migratory behavior ex vivo and in vivo after exogenous transplantation in the demyelinated