SAB4503399
Anti-LAT3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
L-type amino acid transporter 3, Prostate cancer overexpressed gene 1 protein, SLC43A1, Solute carrier family 43 member 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 61 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC43A1(8501)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Immunogen Range: 231-280