Kluczowe dokumenty
SAB4503325
Sigma-Aldrich
Anti-ATRIP antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ATIP, ATM and Rad3 related interacting protein, ATR-interacting protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 85 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATRIP(84126)
Opis ogólny
Anti-ATRIP Antibody detects endogenous levels of total ATRIP protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human ATRIP.
Immunogen Range: 34-83
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Putzer J Hung et al.
Molecular cell, 71(2), 332-342 (2018-07-19)
The modulator of retrovirus infection (MRI or CYREN) is a 30-kDa protein with a conserved N-terminal Ku-binding motif (KBM) and a C-terminal XLF-like motif (XLM). We show that MRI is intrinsically disordered and interacts with many DNA damage response (DDR)