Kluczowe dokumenty
SAB4503244
Sigma-Aldrich
Anti-CAMK2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CaM kinase II subunit β, CaM kinase II subunit γ, CaM-kinase II β chain, CaMK-II subunit β/ CaM-kinase II γ chain, CaMK-II subunit γ/ CaM-kinase II δ chain
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 72 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAMK2B(816)
Opis ogólny
Kinaza białkowa II β zależna od wapnia/kalmoduliny (CAMK2B) jest częścią podrodziny kinaz białkowych zależnych od Ca2+/kalmoduliny i rodziny kinaz białkowych seryny/treoniny. Gen kodujący CAMK2B jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 7. Przeciwciało anty-CAMK2wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka CAMK2.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego CaMK2-beta/gamma/delta.
Zakres immunogenu: 253-302
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
Kinaza białkowa II β zależna od wapnia/kalmoduliny (CAMK2B) może wiązać się z kalmoduliną. Jest to związane z poważnymi zaburzeniami depresyjnymi.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jenna Scotcher et al.
Nature communications, 7, 13187-13187 (2016-10-27)
The Frank-Starling mechanism allows the amount of blood entering the heart from the veins to be precisely matched with the amount pumped out to the arterial circulation. As the heart fills with blood during diastole, the myocardium is stretched and
Possible inhibitor from traditional Chinese medicine for the ? form of calcium-dependent protein kinase type II in the treatment of major depressive disorder.
Hung TC
BioMed Research International, 761849-761849 (2014)
Molecular cloning and sequence analyses of calcium/calmodulin-dependent protein kinase II from fetal and adult human brain. Sequence analyses of human brain calciuum/calmodulin-dependent protein kinase II.
Li G
Molecular Biology Reports, 28(1), 35-41 (2001)
Fine-mapping of vitiligo susceptibility loci on chromosomes 7 and 9 and interactions with NLRP1 (NALP1).
Jin Y
The Journal of Investigative Dermatology, 130(3), 774-783 (2010)
Ju Hee Kim et al.
BMB reports, 44(8), 523-528 (2011-08-30)
To identify novel genes that are regulated by promoter methylation, a combinational approach involving in silico mining followed by molecular assay was performed. From the expression microarray data registered in the European bioinformatics institute (EBI), genes showing downregulation in breast