Kluczowe dokumenty
SAB4503023
Sigma-Aldrich
Anti-C1S (heavy chain, Cleaved-Arg437) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
C1 esterase, C1S, Complement C1s subcomponent, Complement component 1 subcomponent s
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 47 kDa
antigen 76 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
proteolytically cleaved (Arg437)
informacje o genach
human ... C1S(716)
Opis ogólny
Gen C1S (complement C1s) jest mapowany na ludzkim chromosomie 12p13 i koduje podskładnik kompleksu C1 szlaku klasycznego.
Przeciwciało anty-C1S (łańcuch ciężki, rozszczepiony Arg437) wykrywa endogenne poziomy fragmentu aktywowanego białkaC1S (łańcuch ciężki, rozszczepiony Arg437).
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego C1S.
Zakres immunogenu: 388-437
Działania biochem./fizjol.
Aktywacja C1s (dopełniacza C1s) wraz z C1r uruchamia kaskadę dopełniacza. C1s jest odpowiedzialny za rozszczepienie składnika dopełniacza C4 i C2, co jest niezbędne do pełnej aktywacji układu dopełniacza. Badania wykazały, że C1s działa specyficznie na reszty Val lub Leu w pozycji P(3) oraz Ala lub Gly w pozycji P(2). Wiadomo, że gen C1S jest związany z toczniowym zapaleniem nerek, z niską ekspresją genu obserwowaną u myszy.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elucidation of the substrate specificity of the C1s protease of the classical complement pathway.
Kerr FK
The Journal of Biological Chemistry, 280(47), 39510-39514 (2005)
Gene expression analysis detected a low expression level of C1s gene in ICR-derived glomerulonephritis (ICGN) mice
Tamura K
Nephron: Experimental Nephrology, 123(3-4), 34-45 (2013)
Complement genetics, deficiencies, and disease associations
Mayilyan KR
Protein & cell, 3(7), 487?496-487?496 (2012)
Identification of a catalytic exosite for complement component C4 on the serine protease domain of C1s.
Duncan RC
Journal of Immunology, 189(5), 2365-2373 (2012)
Expression of recombinant human complement C1q allows identification of the C1r/C1s-binding sites
Isabelle Bally
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 110(21), 8650?8655-8650?8655 (2013)