SAB4503018
Anti-p53 (Acetyl-Lys379), C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Antigen NY-CO-13, Cellular tumor antigen p53, Phosphoprotein p53, TP53, Tumor suppressor p53
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 43 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
acetylation (Lys379)
informacje o genach
human ... TP53(7157)
Opis ogólny
Immunogen
Immunogen Range: 344-393
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Produkty
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.
p53 reguluje ekspresję genów, kontrolę cyklu komórkowego i działa jako supresor nowotworów. Inaktywacja p53 jest ściśle związana z rozwojem raka.