Kluczowe dokumenty
SAB4502977
Sigma-Aldrich
Anti-KITH, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
KITH, TK-1, TK1, Thymidine kinase, cytosolic
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 25 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TK1(7083)
Opis ogólny
Anti-KITH Antibody detects endogenous levels of total KITH protein.
The Thymidine kinase 1 (TK1) gene is mapped to human chromosome 17q25.3.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human KITH.
Immunogen Range: 161-210
Działania biochem./fizjol.
Thymidine kinase 1 (TK1) takes part in the process of DNA synthesis. It catalyzes the formation of pyrimidine deoxynucleotides through salvage pathway. The enzyme is an ATP dependent kinase. TK1 serves as a biomarker, indicating the recurrence of tumor and metastasis of cancer including gastrointestinal cancer, leukemia and lymphoma.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Expression and Clinical Significance of Cytokeratin-19 and Thymidine Kinase-1 in Advanced Gastrointestinal Cancer.
Du YY
Chinese Medical Journal (English Edition), 129(18), 2168-2172 (2016)
Gemcitabine-Induced TIMP1 Attenuates Therapy Response and Promotes Tumor Growth and Liver Metastasis in Pancreatic Cancer.
D'Costa Z
Cancer Research, 77(21), 5952-5962 (2017)
Fusion of a novel gene, RCC17, to the TFE3 gene in t(X;17)(p11.2;q25.3)-bearing papillary renal cell carcinomas.
Heimann P
Cancer Research, 61(10), 4130-4135 (2001)