Kluczowe dokumenty
SAB4502962
Sigma-Aldrich
Anti-TGF β Receptor III antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
βglycan, TGBR3, TGF-β receptor type III, TGFR-3, transforming growth factor β receptor III
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 93 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TGFBR3(7049)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-TGFβ Receptor III wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka TGF β Receptor III.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego receptora TGF beta III.
Zakres immunogenu: 111-160
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jie Lou et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 68(3), 654-666 (2016-07-20)
The role of type III transforming growth factor-β receptor (TβRIII) in the pathogenesis of heart diseases remains largely unclear. Here, we investigated the functional role and molecular mechanisms of TβRIII in the development of myocardial hypertrophy. Western blot and quantitative