Key Documents
SAB4502839
Sigma-Aldrich
Anti-SP3, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
LAG1 longevity assurance, SP260, TMSG1, Tumor metastasis-suppressor gene 1 protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 82 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SP3(6670)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Anti-SP3 Antibody detects endogenous levels of total SP3 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human SP3/4.
Immunogen Range: 671-720
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alla V Tsytsykova et al.
iScience, 25(8), 104839-104839 (2022-08-24)
Krüppel-like factor 4 (KLF4) is a transcription factor that has been proven necessary for both induction and maintenance of pluripotency and self-renewal. Whole-genome sequencing defined a unique mutation in KLF4 (KLF4K409Q) in human meningiomas. However, the molecular mechanism of this