SAB4502745
Anti-SFRP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
FRP-2, Frizzled-related protein 2, SARP-1, Secreted apoptosis-related protein 1, sFRP-2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 33 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SFRP2(6423)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Immunogen Range: 119-168