Kluczowe dokumenty
SAB4502513
Sigma-Aldrich
Anti-Breast Tumor Kinase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Breast tumor kinase, PTK6, Tyrosine-protein kinase 6, Tyrosine-protein kinase brk
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 51 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTK6(5753)
Opis ogólny
Przeciwciało przeciwkinazie guza piersi wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka kinazy guza piersi.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej kinazy guza piersi.
Zakres immunogenu: 402-451
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
You-Fang Chen et al.
Medical oncology (Northwood, London, England), 31(12), 317-317 (2014-11-08)
To investigate the clinical prognostic value of protein tyrosine kinase 6 (PTK6) in patients with esophageal squamous cell carcinoma (ESCC), quantitative RT-PCR and Western blotting were utilized to measure the mRNA and protein expression levels of PTK6 in 29 and