Kluczowe dokumenty
SAB4502334
Sigma-Aldrich
Anti-LYAR antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
likely ortholog of mouse Ly1 antibody reactive clone
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 43 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LYAR(55646)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało anty-LYARwykrywa endogenne poziomy całkowitego białka LYAR.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego LYAR.
Zakres immunogenów: 241-290
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pasqualino De Antonellis et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 13(8), 2114-2131 (2014-06-11)
Several genes encoding for proteins involved in proliferation, invasion, and apoptosis are known to be direct miR-34a targets. Here, we used proteomics to screen for targets of miR-34a in neuroblastoma (NBL), a childhood cancer that originates from precursor cells of