Key Documents
SAB4502297
Sigma-Aldrich
Anti-SLC6A15 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Orphan sodium- and chloride-dependent neurotransmitter transporter NTT73, Orphan transporter v7-3, Solute carrier family 6 member 15
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 81 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC6A15(55117)
Opis ogólny
Anti-SLC6A15 Antibody detects endogenous levels of total SLC6A15 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human SLC6A15.
Immunogen Range: 32-81
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.