Kluczowe dokumenty
SAB4502229
Sigma-Aldrich
Anti-Histone H2B (Acetyl-Lys15) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
H2B.1, H2B/f, H2BFF, H2bb, Histone cluster 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 13 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
acetylation (Lys15)
informacje o genach
human ... H2BFS(54145)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Anti-Histone H2B (Acetyl-Lys15) Antibody detects endogenous levels of total Histone H2B (Acetyl-Lys15) protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Histone H2B around the acetylated site of Lys15.
Immunogen Range: 1-50
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.