SAB4501834
Anti-MARK3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
C-TAK1, Cdc25C- associated protein kinase 1, MAP/microtubule affinity-regulating kinase 3, Protein kinase STK10, Ser/Thr protein kinase PAR-1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 86 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MARK3(4140)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The gene MARK3 (microtubule affinity regulating kinase 3) is mapped to human chromosome 14q32.3. It belongs to the Par-1 family of serine/threonine kinases.
Immunogen
Immunogen Range: 1-50