SAB4501747
Anti-ARHGDIA antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
GDIR, Rho GDI 1, Rho GDP-dissociation inhibitor 1, Rho-GDI α
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 23 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARHGDIA(396)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Immunogen Range: 140-189