Kluczowe dokumenty
SAB4501719
Sigma-Aldrich
Anti-LAMA4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
LAMA4, Laminin subunit α-4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 202 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LAMA4(3910)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-LAMA4 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka LAMA4.
Laminina-A4 (LAMA4) jest białkiem, które ulega ekspresji na wysokim poziomie in vivo w skupiskach przerośniętych chondrocytów. Znajduje się na ludzkim chromosomie 6q21.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego LAMA4.
Zakres immunogenu: 481-530
Zastosowanie
Przeciwciało anty-LAMA4 było stosowane w western blottingu, immunohistochemii i immunocytochemii.
Działania biochem./fizjol.
Laminina-A4 (LAMA4) zmniejsza ilość wypustek komórkowych w hodowanych ludzkich chondrocytach. Uczestniczy w migracji, proliferacji i przeżyciu kilku komórek. LAMA4 indukuje inwazję, migrację i angiogenezę komórek trofoblastów.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The laminin family.
Aumailley M.
Cell adhesion & migration, 7(1), 48-55 (2013)
N Shan et al.
Placenta, 36(8), 809-820 (2015-06-11)
The laminin α4 subunit (LAMA4) has been shown to promote migration, proliferation, and survival of various cell types. This study investigated LAMA4's role in trophoblast cells during placental development. LAMA4 expression was immunohistochemically assessed in the first trimester and term
Laminin α4 (LAMA4) expression promotes trophoblast cell invasion, migration, and angiogenesis, and is lowered in preeclamptic placentas.
Shan N, et al,
Placenta, 36(8), 809?820-809?820 (2015)
Effect of Laminin?A4 inhibition on cluster formation of human osteoarthritic chondrocytes.
Moazedi?Fuerst FC, et al.
Journal of Orthopaedic Research : Official Publication of the Orthopaedic Research Society, 34(3), 419-426 (2016)
Jyoti Gautam et al.
Scientific reports, 6, 36450-36450 (2016-11-04)
Laminin, a major component of the basement membrane, plays an important role in blood brain barrier regulation. At the neurovascular unit, brain endothelial cells, astrocytes, and pericytes synthesize and deposit different laminin isoforms into the basement membrane. It has been