Kluczowe dokumenty
SAB4501589
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin β5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
β-5, INTEGRIN, ITGB5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human, rat, mouse
citations:
1
metody:
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 88 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGB5(3693)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Anti-Integrin β5 Antibody detects endogenous levels of total Integrin β5 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Integrin beta5.
Immunogen Range: 721-770
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Takuya Ooishi et al.
Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanisms, 22(10), 885-899 (2017-09-09)
Milk fat globule-EGF factor 8 (MFG-E8) is a divalent-binding secretory protein possessing an Arg-Gly-Asp (RGD) motif and a phosphatidylserine (PS)-binding motif. This protein has been shown to be involved in mammary gland development and morphogenesis. Integrin-binding activity is necessary for