Kluczowe dokumenty
SAB4501317
Sigma-Aldrich
Anti-MYLIP antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Indukowalny degrader receptora lipoprotein o niskiej gęstości
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 49 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYLIP(29116)
Opis ogólny
Gen MYLIP (myosin regulatory light chain interacting protein) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 6p22.3. Kodowane białko jest ligazą ubikwityny E3, ulegającą ekspresji we wszystkich tkankach, w tym w hipokampie i móżdżku. Przeciwciało anty-MYLIP wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka MYLIP.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego MYLIP.
Zakres immunogenu: 161-210
Zastosowanie
Przeciwciało anty-MYLIP wyprodukowane u królika zostało użyte w analizie western blot.
Działania biochem./fizjol.
MYLIP (myosin regulatory light chain interacting protein) kontroluje aktywność i stabilność LDLR (receptora lipoprotein o niskiej gęstości), która może się zmieniać w wyniku fluktuacji wewnątrzkomórkowego poziomu cholesterolu. Mylip jest związany z rozwojem mózgu. Indukuje sygnalizację płytkopochodnego czynnika wzrostu (PDGF) w fibroblastach. Mylip jest również nazywany indukowalnym degraderem LDL-R (Idol), ponieważ prowadzi do degradacji receptora, szczególnie w makrofagach i wątrobie. Może służyć jako cel dla rozwoju leków w chorobach.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qi Yu et al.
Molecular medicine reports, 18(3), 2780-2788 (2018-07-18)
Low‑density lipoprotein receptors (LDLRs) may serve a role in the diabetogenic effect of statins; however, the effects of statins on LDLR expression and its regulation in the pancreas and islets have yet to be determined. To exclude the long‑term effects
RP1-13d10. 2 is a novel modulator of statin-induced changes in cholesterol
Mitchel K, et al.
Circulation: Genomic and Precision Medicine, 9(3), 223-230 (2016)
Shuman Liu et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 29(3), 538-543 (2013-10-30)
Nephrotic syndrome (NS) leads to elevation of serum total and LDL cholesterol. This is largely due to impaired LDL clearance, which is caused by hepatic LDL receptor (LDLR) deficiency despite normal LDLR mRNA expression, pointing to a post-transcriptional process. The
Role of PCSK9 and IDOL in the pathogenesis of acquired LDL receptor deficiency and hypercholesterolemia in nephrotic syndrome
Liu S and Vaziri ND
Nephrology, Dialysis, and Transplantation, 29(3), 538-543 (2013)
The link between phenotype and fatty acid metabolism in advanced chronic kidney disease
Chen DQ, et al.
Lipids in Health and Disease, 32(7), 1154-1166 (2017)