Kluczowe dokumenty
SAB4501291
Sigma-Aldrich
Anti-GRB10 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
GRB10 adaptor protein, GRBIR, Growth factor receptor-bound protein 10, Insulin receptor binding protein GRB-IR, KIAA0207
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 67 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRB10(2887)
Opis ogólny
Anti-GRB10 Antibody detects endogenous levels of total GRB10 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human GRB10.
Immunogen Range: 33-82
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.