Kluczowe dokumenty
SAB4501255
Sigma-Aldrich
Anti-Anti-Laminin (LAMA1) antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
LAMA, LAMA1, Laminin A chain, Laminin subunit α-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-LAMA1 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 337 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LAMA1(284217)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Lamininy są białkami macierzy zewnątrzkomórkowej. Gen LAMA1 (laminin subunit α 1) jest zmapowany na chromosomie 18p11.
Przeciwciało anty-LAMA1 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka LAMA1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego LAMA1.
Zakres immunogenu: 2501-2550
Zastosowanie
Przeciwciało anty-LAMA1, C-Terminal zostało użyte w Western blotting.
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
LAMA1 (podjednostka lamininy α 1) bierze udział w wielu chorobach, takich jak nowotwory, infekcje, choroby zapalne i zaburzenia autoimmunologiczne. Mutacje w LAMA1 powodują dysplazję móżdżku i torbiele z dystrofią siatkówki lub bez niej. LAMA1 jest również niezbędna w montażu błony podstawnej i wczesnym wzroście zarodka.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mutations in LAMA1 cause cerebellar dysplasia and cysts with and without retinal dystrophy
Aldinger KA, et al.
American Journal of Human Genetics, 95, 227-234 (2014)
?3 Chains of type V collagen regulate breast tumour growth via glypican-1
Huang G, et al.
Nature Communications, 8 (2017)
Vertebrate evolution by interspecific hybridisation--are we polyploid?
Spring J
Febs Letters, 400, 2-8 (1997)
Autoimmunity against laminins
Florea F, et al.
Clinical Immunology (Orlando, Fla.), 170, 39-52 (2016)
Guorui Huang et al.
Nature communications, 8, 14351-14351 (2017-01-20)
Pericellular α3(V) collagen can affect the functioning of cells, such as adipocytes and pancreatic β cells. Here we show that α3(V) chains are an abundant product of normal mammary gland basal cells, and that α3(V) ablation in a mouse mammary