Kluczowe dokumenty
SAB4501190
Sigma-Aldrich
Anti-NSG1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Brain neuron cytoplasmic protein 1, Neuron-specific protein family member 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 20 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NSG1(27065)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało anty-NSG1wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka NSG1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego NSG1.
Zakres immunogenu: 112-161
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zofia M Lasiecka et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(44), 14633-14643 (2014-10-31)
The function of endosomes is intricately linked to cellular function in all cell types, including neurons. Intriguingly, neurons express cell type-specific proteins that localize to endosomes, but little is known about how these neuronal proteins interface with canonical endosomes and
Wulamujiang Aini et al.
Transplant immunology, 31(2), 55-59 (2014-07-06)
In living donor liver transplantation, the biological organ age of the donated allograft is unknown in young patients who receive grafts from older donors. Few studies have focused on the effects of aging on allografts in the state of tolerance.
Hua Yang et al.
Anti-cancer drugs, 25(7), 767-777 (2014-04-02)
Histone deacetylase inhibitors are a new class of anticancer agents that inhibit cancer cell proliferation and induce apoptosis and cell cycle arrest in various cancer cells. Recently, we identified ZYJ-34c, a modified histone deacetylase inhibitor that showed significantly higher antitumor
Maria Angelica Cortez et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 22(8), 1494-1503 (2014-05-06)
The microRNA (miR)-200s and their negative regulator ZEB1 have been extensively studied in the context of the epithelial-mesenchymal transition. Loss of miR-200s has been shown to enhance cancer aggressiveness and metastasis, whereas replacement of miR-200 miRNAs has been shown to
Ki Hwan Kweon et al.
International journal of oncology, 45(5), 2065-2075 (2014-08-12)
Despite the favorable therapeutic outcomes reported in differentiated thyroid cancer (DTC), a significant proportion of DTC patients present with refractory behavior to conventional therapy. The sirtuin (Sirt) family has recently been implicated in the maintenance of cellular homeostasis under genotoxic