SAB4501016
Anti-NTR2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Levocabastine-sensitive neurotensin receptor, NT-R-2, NTR2 receptor, NTSR2, Neurotensin receptor type 2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 45 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NTR2(23620)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Immunogen Range: 151-200
Zastosowanie
Western Blotting (1 paper)