SAB4500976
Anti-ARHGEF12 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ARHGEF12, Leukemia-associated RhoGEF, Rho guanine nucleotide exchange factor 12
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 173 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ARHGEF12(23365)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Immunogen Range: 449-498