Kluczowe dokumenty
SAB4500963
Sigma-Aldrich
Anti-ARHGEF9 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ARHGEF9, Collybistin, PEM-2 homolog, Rac/Cdc42 guanine nucleotide exchange factor 9, Rho guanine nucleotide exchange factor 9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
polyclonal
application:
ELISA
IHC
reaktywność gatunkowa:
rat, mouse, human
metody:
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 60 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARHGEF9(23229)
Opis ogólny
Anti-ARHGEF9 Antibody detects endogenous levels of total ARHGEF9 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human ARHGEF9.
Immunogen Range: 399-448
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)